Läs mer
Kautex™ Svart polypropen skruvförslutningar
Produktkod. 15951411
För användning med (utrustning):
100 ml flaska
1500/2500/4000 ml flaska
200/300 ml flaska
2000 ml flaska
250/350 ml flaska
50 ml flaska
500 ml flaska
500/750/1000 ml flaska
750/1000 ml flaska
Diameter (metrisk):
25 mm
32 mm
40 mm
45 mm
50 mm
54 mm
65 mm
80 mm
Inkluderar:
med Tamper Evidence Ring
utan Tamper Evident Ring
utan manipuleringssäker ring
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
Produktkod. 15951411
Brand: Kautex™ 2000070753
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Specifikationer
Färg Svart
Inkluderar utan Tamper Evident Ring
Material Polypropen
Trådstorlek (metrisk) 00 mm
Liner material Insats av polyetenskum
Halsfinish 00 mm
Produkttyp Skruvlock
För användning med (utrustning) 500 ml flaska
Diameter (metrisk) 65 mm