Läs mer
Kautex™ Svart polypropen skruvförslutningar
Produktkod. 15991471
För användning med (utrustning):
100 ml flaska
1500/2500/4000 ml flaska
200/300 ml flaska
2000 ml flaska
250/350 ml flaska
50 ml flaska
500 ml flaska
500/750/1000 ml flaska
750/1000 ml flaska
Diameter (metrisk):
25 mm
32 mm
40 mm
45 mm
50 mm
54 mm
65 mm
80 mm
Inkluderar:
med Tamper Evidence Ring
utan Tamper Evident Ring
utan manipuleringssäker ring
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
Produktkod. 15991471
Brand: Kautex™ 2000971153
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Specifikationer
Färg Svart
Inkluderar utan Tamper Evident Ring
Material Polypropen
Trådstorlek (metrisk) 00 mm
Liner material Insats av polyetenskum
Halsfinish 00 mm
Produkttyp Skruvlock
För användning med (utrustning) 250/350 ml flaska
Diameter (metrisk) 45 mm