Läs mer
Kautex™ Svart polypropen skruvförslutningar
Produktkod. p-8013569
För användning med (utrustning):
100 ml flaska
1500/2500/4000 ml flaska
200/300 ml flaska
2000 ml flaska
250/350 ml flaska
50 ml flaska
500 ml flaska
500/750/1000 ml flaska
750/1000 ml flaska
Diameter (metrisk):
25 mm
32 mm
40 mm
45 mm
50 mm
54 mm
65 mm
80 mm
Inkluderar:
med Tamper Evidence Ring
utan Tamper Evident Ring
utan manipuleringssäker ring
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
Produktkod. 15921421
Brand: Kautex™ 2000071150
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Färg Black
Inkluderar utan manipuleringssäker ring
Material Polypropylene
Trådstorlek (metrisk) 00 mm
Liner material Polyethylene Foam Insert
Halsfinish 00 mm
Produkttyp Screw Cap
För användning med (utrustning) 50 ml flaska
Diameter (metrisk) 25 mm