Läs mer
WHEATON™ Svart skruvlock
Produktkod. 30286516 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kvantitet:
140/Förp.
190/Förpackning
231/Förpackning
264/Förpackning
399/Förp.
666/Förpackning
882/Förpackning
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30286516 264/Förpackning
30286523 666/Förpackning
30286506 882/Förpackning
30286528 399/Förp.
30286513 231/Förpackning
30286511 190/Förpackning
30286515 140/Förp.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 30286516 Leverantör WHEATON™ Leverantörsnummer 110062264
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.00 SEK
    272.86 SEK / Paket med 264
    Save 74.14 SEK
    21% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tubformiga Dram Vial-lock
  • WHEATON™ Rörformade dram-flaskor tillverkas av klart 5.1 expansionsborosilikatglas och använder WHEATON™ svarta polypropenkapslar med folieliner
  • Både flaskor och kapslar är lämpliga för förvaring, visning, provinsamling och apoteksapplikationer
  • Flaskorna har en buttress-gänga finish och passar med buttress-gängan svarta polypropen-dram flasklocken med folieliner och varierar i volym från 1,75 ml till 28 ml i volym
  • Dram flasklocken finns endast i svart och tillverkas av polypropen, har en folieliner, och ger goda barriäregenskaper och motståndskraft mot kolväten, oljor, ketoner och alkohol
  • Svarta dram caul-kapslar med polypropenfolie säljs separat för att matcha flaskstorlek och mängd per förpackning
Specifikationer
Färg Svart
Diameter (metrisk) Yttre 18 mm
Material Polypropen
Förslits Nej
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 264/Förpackning
För användning med (utrustning) Flaska
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Skruvlock