Läs mer
Fisherbrand™ Type 1 Clear Glass Vials, with Dropper Assembly
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
5 ml
10 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Beskrivning
- With screw neck
- With black caps and bulbs
- Droppers are assembled but not fitted to vials
- Dropper assembly comprised of clear glass bottle dropper tube fitted to a polypropylene cap with a natural rubber bulb
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Clear |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Volym (metrisk) | 5 ml |
| Hals stil | Screw |
| Trådstil | Screw |
| Stängningsmaterial | Polypropylene |
| Förslutningstyp | Dropper Screw Cap |
| Höjd (metrisk) | 43 mm |
| Kvantitet | 40/Pk. |
| Visa mer |