Läs mer
Cole-Parmer Svart TPE-rör
Produktkod. 30053804 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (engelska) Inre:
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/8 tum
5/8 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
1/2 tum.
1/4 tum
13/16 tum.
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/8 tum.
7/16 tum
Förpackningsstorlek:
7.6m
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Diameter (engelska) Yttre unitSize
30053804 1/4 tum 1/2 tum. -
30053260 3/16 tum 3/8 tum -
30053044 1/2 tum. 3/4 tum 7.6m
30053088 3/16 tum 5/16 tum 7.6m
30054240 5/8 tum. 13/16 tum. -
30053390 1/4 tum 7/16 tum -
30053997 1/4 tum 3/8 tum -
30054068 1/8 tum 3/8 tum 7.6m
30054375 1/8 tum 1/4 tum 7.6m
30053919 3/8 tum 1/2 tum. -
30053147 3/8 tum 5/8 tum. 7.6m
30054277 1/2 tum. 5/8 tum. 7.6m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 30053804 Leverantör Cole-Parmer Leverantörsnummer 5012127
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Beständig mot ljus och ozon för längre pumplivslängd
Överför kemikalier och frätande lösningar på ett säkert sätt, inklusive desinfektionsmedel, tvål och bläck. Kommer inte att spricka eller —försvagas säkerställer längre pumplivslängd i krävande applikationer. Konstruerad för att motstå nötning och väderpåverkan. E in., utmärkt fle in., ural trötthet och nötningsbeständighet. Idealisk för allmänt bruk, laboratorie- och engångsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 1/4 tum
Material TPE
Diameter (engelska) Yttre 1/2 tum.
Total längd (engelska) 25 ft.
Steriliseringsmetod Ja
Färg Svart