Läs mer
Cole-Parmer™ Viton™ Svart slang
Produktkod. 11775399
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
11,2 mm
12,8 mm
22,4 mm
Tjocklek (metrisk):
1,6 mm
3,2 mm
Maximalt tryck:
17 psi
18 psi
20 psi
Förpackningsstorlek:
7.5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Tjocklek (metrisk) Maximalt tryck unitSize
11775399 11,2 mm 1,6 mm 20 psi 7.5m
11841920 12,8 mm 1,6 mm 18 psi 7.5m
11851920 22,4 mm 3,2 mm 17 psi 7.5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11775399 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0643405
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett starkt och hållbart alternativ för slangar i laboratoriet, designat för användning med syra- och lösningsmedelsöverföring, såväl som vid högtemperaturarbete.
  • Opak svart till färgen
  • Slang är tillverkad enl. till GMP
  • Sterilisering rekommenderas inte
  • Temperaturintervall från& minus;32 &grader; till& plus;204 grader;&C
  • Levereras i längder om 25 fot/pack
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad GMP
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
Material Viton
Diameter (metrisk) Yttre 11,2 mm
Total längd (metrisk) 7.62 m
Tjocklek (metrisk) 1,6 mm
För användning med (applikation) Syra och lösningsmedelsöverföring, högtemperaturarbete
Min. Driftstemperatur (metrisk) -32 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Rekommenderas inte
Färg Svart
Hårdhet 75 (Shore A)
Maximalt tryck 20 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 204 °C