Läs mer
Brady™ Svart och gul varningstejp
Produktkod. 11761036 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
33 m x 38 mm
33 m x 50 mm
33 m x 75 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11761036 33 m x 38 mm 1 rulle
11781036 33 m x 75 mm 1 rulle
10112274 33 m x 50 mm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11761036 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 255311
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
I lager
Märkningen av transportvägar ska vara både flexibel och hållbar då de ständigt anpassas till de förändrade kraven och behoven inom din anläggning eller lager. Denna svarta och gula varningstejp är en självhäftande varningsfilm för att markera pelare, pyloner, kanter på väggar och portbågar.
  • Märkningen av transportvägar ska vara både flexibel och hållbar då de ständigt anpassas till de förändrade kraven och behoven inom din anläggning eller lager.
  • Självhäftande varningsfilm för markering av pelare, pyloner, väggkanter och portbågar.
Specifikationer
Alternativt artikelnummer 255311
Beskrivning Varningstejp - Gul / Svart
Mått (L x B) 33 m x 38 mm
För användning med (applikation) Markering av pelare, pyloner, väggkanter, portbåge, transportvägar
Längd (engelska) 108.3 ft.
Längd (metrisk) 33 m
Förpackningsmängd 1 rulle
Tjocklek 0.138 mm
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 38 mm
Typ av lim Självhäftande
Färg Svart, Gult