Läs mer
Brady™ Svart och gul varningstejp
Produktkod. p-8003520
Mått (L x B):
33 m x 38 mm
33 m x 50 mm
33 m x 75 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11761036
Brand: Brady™ 255311
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Märkningen av transportvägar ska vara både flexibel och hållbar då de ständigt anpassas till de förändrade kraven och behoven inom din anläggning eller lager. Denna svarta och gula varningstejp är en självhäftande varningsfilm för att markera pelare, pyloner, kanter på väggar och portbågar.
  • Märkningen av transportvägar ska vara både flexibel och hållbar då de ständigt anpassas till de förändrade kraven och behoven inom din anläggning eller lager.
  • Självhäftande varningsfilm för markering av pelare, pyloner, väggkanter och portbågar.
Specifikationer
Alternativt artikelnummer 255311
Beskrivning Varningstejp - Gul / Svart
Mått (L x B) 33 m x 38 mm
För användning med (applikation) Markering av pelare, pyloner, väggkanter, portbåge, transportvägar
Längd (engelska) 108.3 ft.
Längd (metrisk) 33 m
Förpackningsmängd 1 rulle
Tjocklek 0.138 mm
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 38 mm
Typ av lim Självhäftande
Färg Svart, Gult
Typ Floor Marking Tape