Läs mer
Kinematica™ Blade Grinding Attachment for Polymix™ MFC 90 D Mill
Produktkod. 11930359 Handla allt Kinematica Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
PX-MFC 90 D
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
11930359 PX-MFC 90 D Varje
1 options
Produktkod. 11930359 Leverantör Kinematica™ Leverantörsnummer 35031002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13744.50 SEK
    12596.89 SEK / Paket med 1
    Save 1147.61 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 22-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Consists of 3-armed rotor with cutting knives and stator with 3 cutting bars / tool included
Beställningsinfo
Inkluderar
Specifikationer
Produkttyp Blade Grinding Attachment
För användning med (utrustning) PX-MFC 90 D
Inkluderar 3-armed rotor, grooved stator, and tool