Läs mer
IKA™ Bladomrörare
Handla allt IKA Produkter
Längd (metrisk):
359 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Genererar ett radiellt flöde
- För att rita materialet som ska blandas uppifrån och ner
- För luftning av lågviskösa medier och homogenisering av fasta ämnen i vätskor
- Använd vid medelhöga till höga hastigheter
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Modell R 3004 |
| Diameter (engelska) Fläkt | 1,2 tum |
| Diameter (engelska) Skaft | 0,3 tum. |
| Diameter (metrisk) fläkt | 30 mm |
| Diameter (metrisk) axel | 8 mm |
| För användning med (applikation) | Luftar lågviskösa medier och homogeniserar fasta ämnen i vätskor |
| Längd (engelska) | 14 tum |
| Längd (metrisk) | 359 mm |
| Typ | Bladhjul |