Läs mer
Swann-Morton™ BladeFLASK Remover, icke-steril
Produktkod. 15651464
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15651464 1 st Varje
1 options
Produktkod. 15651464 Leverantör Swann-Morton™ Leverantörsnummer QFYUKSM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    524.00 SEK
    382.22 SEK / Paket med 1
    Save 141.78 SEK
    27% Av
 Begränsad artikel
I lager
Ger ett enkelt säkrare sätt att ta bort och innehålla använda skalpellblad.
  • Tar säkert bort och innehåller skalpellblad.
  • Denna världsförsta enhandsborttagare för skalpellblad förhindrar de farliga skadorna som vanligtvis orsakas av att ta bort bladen med fingrar, pincett eller omklädning.
  • Säkerställer optimal säkerhet baserad på snabbhet och bekvämlighet för slutanvändaren, ergonomisk enkelhet och passiva, automatiska och enhandssäkerhetsprinciper.
  • Möjliggör användning av föredragna metallskalpellhandtag.
  • Väggmonterad eller bänkmonterad.
  • Förbättrar både patientvården och personalens säkerhet.
  • Punkteringssäker behållare för vassa föremål som när den är full kan kasseras på ett säkert sätt utan ytterligare exponering för vassa föremål.
  • Automatisk avstängning för att förhindra överfyllning.
  • Inbyggd disk med avstängningsmekanism som aktiveras automatiskt efter att 100 knivar tagits bort.
  • Ingen risk för överfyllning.
  • Förbättrar patientsäkerheten genom att göra det möjligt för kirurger att använda ergonomiska precisionsstålskalpeller.
  • Förbättrar personalens säkerhet genom att se till att det använda skalpellbladet tas bort med en säker enhandsteknik och sedan förvaras på ett säkert sätt tills det slutgiltigt kasseras.
Specifikationer
Kvantitet 1 st
För användning med (applikation) Borttagning av skalpellblad
Material ABS