Beskrivning
- Tillverkad av skum med hög densitet
- Anpassningsbar för udda formade kärl.
- Passar in i den försänkta plattformen
- För användning med Vortex-Genie 2 familj av blandare och Vortex-Genie Puls.
- En insats ingår i Large Sample Set
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Högdensitetsskum |
| För användning med (utrustning) | Vortex-Genie 2 Infälld plattform |