Läs mer
Brady™ Blank Ribbon Core
Beskrivning
- För användning med BBP12 och BBP11 etikettskrivare
- Levereras 5 till en låda
- Kärndiameter: 12,70 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Blank Ribbon Core - 12,70 mm diam |
| För användning med (utrustning) | Etikettskrivare BBP11, Etikettskrivare BBP12 |
| Diameter (metrisk) | 12.70 mm |
| Beskrivning | Blank Ribbon Core - 12,70 mm diam |
| Kvantitet | 5/Pk. |