Läs mer
Blank Sulfur Organometallic Oil Standard in Base Oil, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11440269 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Triple-leached LDPE bottle
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11440269 100 mL Triple-leached LDPE bottle 100g
1 options
Produktkod. 11440269 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer 8260E
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Sulfur Organometallic Oil Standard Blank in Base Oil. ISO Guide 34 Certified, NIST Traceable Certified Reference Materials. Supplied with comprehensive Certificate of Analysis.
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
  • Sulfur Organometallic Oil Standard
  • For use in diesel fuel analysis
  • 100 mL volume in Base Oil 20
Certifikat
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Blank Sulfur Oil Standard in Base Oil
Namnnotering For Diesel Fuel Analysis
CAS 8042-47-5
Fysisk form Liquid
Kvantitet 100 mL
Molekylformel C16H10N2Na2O7S2
Synonym acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
InChI-nyckel AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
LEDER C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn disodium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-1,3-disulfonate
Molekylvikt (g/mol) 452.363
PubChem CID 9566064
Förpackning Triple-leached LDPE bottle
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Long List Appendix IX Mix E
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Product intended for laboratory use only