Läs mer
Blarcamesine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16493618
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16493618 10 mg
16474706 100 mg
16466347 5 mg
16430017 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16493618 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101864
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
MedChemExpress Blarcamesine hydrochloride is a Sigma-1 Receptor agonist with an IC50 of 860 nM.
Blarcamesine hydrochloride is a Sigma-1 Receptor agonist with an IC50 of 860 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Blarcamesine hydrochloride
CAS 195615-84-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H24ClNO
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (314.61 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (78.65 mM; Need ultrasonic)
LEDER CN(C)CC1CCOC1(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 317.85
Formel vikt 317.85
Procent renhet 99.85%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration