Läs mer
Heidolph™ Glasset - Vertikal kondensor med ventil (återflödesdestillation)
Produktkod. 10055741 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Material (Beläggning):
Obelagd
Transparent plast
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material (Beläggning) Förpackningsstorlek
10055741 Obelagd Varje
10657812 Transparent plast Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10055741 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5130060000
Beräknad leverans: 05-11-2026
Vertikal kondensor, mittstycke med ventil för återflödesdestillation
  • Glasset med en transparent plastbeläggning är lämpliga för ett temperaturområde upp till max. 80 ™C
  • Glasset innehåller (1) 1000 ml förångningskolv och (1) 1000 ml mottagningskolv
  • Förångningsflaskor och ångrör kommer med en standard NS 29/32 skarvstorlek men finns även med NS 24/29
  • Ventilationslock utan jordförband för enkel hantering och fettfri drift ingår
  • En avluftningsventil med påfyllningsfunktion finns som tillval
  • Inte lämplig för det automatiska destillationsprogrammet Dynamic AUTO exakt på Hei-VAP Expert/Ultimate Control-modeller
  • Finns även på begäran: glasset för Soxhlet-extraktion och nedåtgående kondensorsystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Glas
Typ Glasset
För användning med (utrustning) Rotationsindunstare
Inkluderar Glasset G6 - Vertikal kondensor i mitten med ventil (återflödesdestillation), 1000 ml förångningskolv och 1000 ml mottagningskolv
Material (Beläggning) Obelagd
Volym (metrisk) 1000 mL