Läs mer
Melford Blasticidin S HCl-lösning 10 mg/ml
Produktkod. 30018070
Change view
Kvantitet:
20 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018070 100 mg
30018069 20 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018070 Leverantör Melford Leverantörsnummer B121500.1
Blasticidin S HCl-lösning 10 mg/ml används ofta i olika forsknings-, molekylärbiologi- och biotekniktillämpningar.
Blasticidin S HCl-lösning 10 mg/ml används ofta i olika forsknings-, molekylärbiologi- och biotekniktillämpningar. Det är ett nukleosidantibiotikum som härrör från Streptomyces griseochromogenes som uppvisar potent hämmande aktivitet mot både prokaryota och eukaryota celler.
Inom life science-marknaden används Blasticidin S HCl Solution 10 mg/mL främst som ett selektionsmedel i cellodling och molekylärbiologiska experiment. Det införlivas i cellodlingsmedia för att selektivt döda celler som inte innehåller den önskade genetiska modifieringen eller resistensgenen. Detta gör det möjligt för forskare att selektivt växa och studera celler som framgångsrikt har transfekterats eller transformerats med genen av intresse.
Blasticidin S verkar genom att hämma proteinsyntesen i både prokaryota och eukaryota celler. Det blockerar peptidyltransferasaktiviteten hos ribosomen, vilket leder till att proteinsyntesen avbryts i förtid och eventuell celldöd.
Detta antibiotikum används vanligtvis vid produktion av stabila cellinjer som uttrycker rekombinanta proteiner eller gener av intresse. Det ger ett sätt att välja ut och underhålla celler som har integrerat den önskade genetiska konstruktionen, vilket gör det till ett viktigt verktyg i genetisk ingenjörskonst och proteinuttrycksstudier.
Dessutom finner Blasticidin S HCl Solution 10 mg/ml tillämpning i genredigeringsteknologier som CRISPR-Cas9. Den kan användas som en valbar markör för att identifiera och isolera celler som framgångsrikt har genomgått genredigering, vilket underlättar skapandet av genetiskt modifierade cellinjer eller organismer.
Levereras som en 10 mg/ml steril lösning i HEPES-buffert.
Förpackningsalternativ:
B12150-0,1 (100 mg) = totalt 5 x 20 mg
B12150-0,2 (200 mg) = totalt 10 x 20 mg
B12150-0,5 (500 mg) = totalt 25 x 20 mg
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Blasticidin S HCl Solution 10 mg/ml
CAS 3-9-3513
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C17H26N8O5-HCl