Läs mer
Blasticidin-S, hydroklorid, 99,2 %, För HPLC-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11437731 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437731 100 mg 100mg
11417731 25 mg 25mg
11427731 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11437731 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215047780
Kemiske identifikatorer
CAS 3-9-3513
Molekylformel C17H27ClN8O5
Molekylvikt (g/mol) 458.90
InChI-nyckel YQXYQOXRCNEATG-UHFFFAOYNA-N
Synonym BLA-S, Cytovirin
LEDER Cl.CN(CCC(N)CC(=O)NC1C=CC(OC1C(O)=O)N1C=CC(N)=NC1=O)C(N)=N
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Blasticidin-S hydrochloride
Typ Blasticidin S Hydrochloride
Namnnotering For HPLC analysis
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 100 mg
Analysprocentintervall 0.992
Formel vikt 458.9
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Blasticidin S Hydrochlorid
Signalord
  • Fara
Farekategori
  • Akut toxicitet Kategorija 1
Faresætning
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Sikkerhedssætning
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.