Läs mer
Blasticidin S hydroklorid (från Streptomyces Griseochromogenes), Fisher BioReagents
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Blasticidin S Hydrochloride |
| Typ | Blasticidin S Hydrochloride |
| Namnnotering | From Streptomyces griseochromogenes |
| Fysisk form | Pulver/fast |
| Smältpunkt | 248°C |
| Förpackning | Bärnstensfärgat glas |
| Potens | 900μg/mg min. |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 25 mg |
| Analysprocentintervall | ≥99.0 % |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Blasticidin S Hydrochloride
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H300-Dödligt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.