Läs mer
Blasticidin S hydroklorid, Phytopure™ , MP Biomedicals™
Produktkod. 17630877 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17630877 250 mg
1 options
Produktkod. 17630877 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215047783
Synonym: BLA-S, Cytovirin, Blasticidin S-hydroklorid, 4-[[3-amino-5-[(aminoiminometyl)-1-oxopentyl]amino]-1-(4-amino-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1,2,3,4-tetradeoxi-tronoxi-bD-yronsyra-bD-yron-syren-2
Blasticidin S hydroklorid är ett brett spektrum nukleosidantibiotikum som hämmar proteinsyntesen i prokaryota och eukaryota organismer. Den är lämplig för selektion av celler som bär plasmider som ger blasticidinresistens. Blasticidin S används som selektionsmedel för transformerade celler som innehåller resistensgenerna bls, bsr eller BSD, har använts för att selektera HEK293-T-celler med TLR-2-konstruktioner och HEK-D5-celler, och används även för att studera proteinsyntes på nivån av peptidbindningsbildning. Användningsdeklaration: Om inte annat anges, MP Biomedical™ Produkterna är endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Fysisk form Pulver
CAS 3-9-3513
Källa Streptomyces griseochromogenes
Sterilitet Non-sterile
Kvantitet 250 mg
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Blasticidin S Hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Blasticidin S Hydrochloride