Läs mer
Blattellaquinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Blattellaquinone |
| CAS | 849762-24-9 |
| Molekylformel | C12H14O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (3,6-Dioxocyclohexa-1,4-dien-1-yl)methyl 3-Methylbutanoate, Gentisylquinone Isovalerate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O4/c1-8(2)5-12(15)16-7-9-6-10(13)3-4-11(9)14/h3-4,6,8H,5,7H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)CC(=O)OCC1=CC(=O)C=CC1=O |
| IUPAC-namn | (3,6-dioxocyclohexa-1,4-dien-1-yl)methyl 3-methylbutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.24 |
| Formel vikt | 222.0892 |