Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ Borosilikatglas klass A USP Volumetrisk kolv med glaspropp
Produktkod. 15173078 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
100 mL
Stängningsstorlek:
10/19
14/23
Gräns för fel:
±0,02 ml USP
±0,08 ml USP
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Gräns för fel Förpackningsstorlek
15173078 100 mL 14/23 ±0,08 ml USP Paket med 2
15178434 10 mL 10/19 ±0,02 ml USP Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15173078 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 36979
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    751.00 SEK
    666.44 SEK / Paket med 2
    Save 84.56 SEK
    11% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av klass A borosilikatglas och uppfyller DIN EN ISO 1042 standards.Blaubrand™ Borosilikatglas klass A USP Volumetrisk kolv med glaspropp ingår USP batchcertifikat. USP individuellt certifikat tillgängligt på begäran. DE-M-märkning ger enkel volymkontroll.
  • Tillverkad av klass A borosilikatglas.
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder.
  • Kalibrerad för att innehålla. (TC, In.)
  • Glaspropp ingår.
  • DE-M-märkning ger enkel volymkontroll.
  • Inkluderar USP batchcertifikat. USP individuellt certifikat tillgängligt på begäran.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Kalibrerad för att innehålla
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042, USP batchcertifikat, USP individuellt intyg på begäran.
Stängningsmaterial Glas
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Borsilikatglas
Gräns för fel ±0,08 ml USP
nr per ärende 2 stycken
Klass A
Stängningsstorlek 14/23