Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilikatglas Klass A volymflaska med polypropenpropp
Produktkod. 10721571 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10721571
Brand: BRAND™ 37236
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Borosilicate 3.3 glas. Kalibrerad för att innehålla (TC, In.) Levereras med batchnummer och batchcertifikat.
  • Konstruktion av borosilikatglas (Boro 3.3).
  • Polypropenpropp
  • Avläggande av examen i blått
  • DE-M-märkning
  • DIN EN ISO 1042
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Att innehålla (TC, In)
Certifikat och efterlevnad DAkkS kalibrering
Stängningsmaterial Polypropen
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 10 L
Material Borsilikatglas
Gräns för fel ±2 ml
nr per ärende 1 Styck
Tolerans ±2 ml
Klass A
Stängningsstorlek 45/40