Läs mer
Brand™ Blaubrand™ Bärnstensfärgad borosilikatglas Klass A volymflaska
Produktkod. 11864020 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
Hals stil:
Bred
Smal
Gräns för fel:
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,10 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Hals stil Gräns för fel Förpackningsstorlek
11864020 100 mL 14/23 Smal ±0,10 ml Paket med 2
11843192 10 mL 10/19 Bred ±0,04 ml Paket med 2
11818371 5 mL 10/19 Bred ±0,04 ml Paket med 2
11894160 20 mL 10/19 Smal ±0,04 ml Paket med 2
11804170 25 mL 10/19 Smal ±0,04 ml Paket med 2
11854020 50 mL 14/23 Bred ±0,10 ml Paket med 2
11834170 50 mL 12/21 Smal ±0,06 ml Paket med 2
11834180 200 mL 14/23 Smal ±0,15 ml Paket med 2
11874020 250 mL 14/23 Smal ±0,15 ml Paket med 2
11884020 500 mL 19/26 Smal ±0,25 ml Paket med 2
10399800 1000 mL 24/29 Smal ±0,4 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11864020 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 37407
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    789.00 SEK
    559.93 SEK / Paket med 2
    Save 229.07 SEK
    29% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Tillverkad av Amber Borosilicate Glass och uppfyller DIN EN ISO 1042 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Bärnstensfärgad borosilikatglas, klass A volymflaska inkluderar en propp av polypropen, men är utbytbar mot bärnstensfärgad glaspropp. Den mörka kolven skyddar mot försämring av ljuskänsliga vätskor. Inkluderar även batchnummer och certifikat. USP individuell- och USP batchcertifikat finns också tillgängliga på begäran.
  • Tillverkad av Amber Borosilicate Glass.
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder.
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In.)
  • Det mörka glaset skyddar mot försämring av ljuskänsliga vätskor.
  • Inkluderar polypropenpropp, men är utbytbar mot bärnstensfärgad glaspropp.
  • Batchnummer och certifikat ingår. USP individuell- och USP batchcertifikat finns också tillgängliga på begäran.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Kalibrerad för att innehålla
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042. DAkkS kalibrering och USP certifikat på begäran.
Stängningsmaterial Polypropen
Färg Bärnsten
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Borsilikatglas
Gräns för fel ±0,10 ml
Hals stil Smal
nr per ärende 2 stycken
Tolerans ±0,10 ml
Klass A
Stängningsstorlek 14/23