Läs mer
Brand™ Blaubrand™ Bärnstensfärgad borosilikatglas Klass A volymflaska
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
Hals stil:
Bred
Smal
Gräns för fel:
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,10 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av Amber Borosilicate Glass.
- Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder.
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In.)
- Det mörka glaset skyddar mot försämring av ljuskänsliga vätskor.
- Inkluderar polypropenpropp, men är utbytbar mot bärnstensfärgad glaspropp.
- Batchnummer och certifikat ingår. USP individuell- och USP batchcertifikat finns också tillgängliga på begäran.
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Kalibrerad för att innehålla |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 1042. DAkkS kalibrering och USP certifikat på begäran. |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Färg | Bärnsten |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Gräns för fel | ±0,15 ml |
| Hals stil | Smal |
| nr per ärende | 2 stycken |
| Tolerans | ±0,15 ml |
| Visa mer |