Läs mer
Brand™ Blaubrand™ Trapetsformad volymflaska med polypropenpropp
Produktkod. 11798138 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Stängningsstorlek:
10/19
12/21
7/16
Gräns för fel:
±0,025 ml
±0,04 ml
±0,06 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Gräns för fel Förpackningsstorlek
11798138 50 pmol RNA per reaktion 7/16 ±0,025 ml Paket med 2
11864000 2 mL 7/16 ±0,025 ml Paket med 2
10169850 5 mL 7/16 ±0,025 ml Paket med 2
11874160 20 mL 10/19 ±0,04 ml Paket med 2
11854170 25 mL 10/19 ±0,04 ml Paket med 2
11878341 50 mL 12/21 ±0,06 ml Paket med 2
11613199 10 mL 10/19 ±0,04 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11798138 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 36401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00 SEK
    325.91 SEK / Paket med 2
    Save 214.09 SEK
    39% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Tillverkad av borosilikatglas och uppfyller DIN EN ISO 1042 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Trapetsformad volymflaska med polypropenpropp förhindrar tippning och ger stabilitet med plan yta.
  • Tillverkad av borosilikatglas.
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder.
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In.)
  • Inkluderar batchnummer och batchcertifikat.
  • DAkkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran.
  • Plan yta förhindrar tippning och ger stabilitet.
  • Inkluderar propp av polypropen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Kalibrerad för att innehålla
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042, USP och DAkkS kalibreringscertifikat tillgängliga på begäran.
Stängningsmaterial Polypropen
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA per reaktion
Material Borsilikatglas
Gräns för fel ±0,025 ml
nr per ärende 2 stycken
Tolerans ±0,025 ml
Graderad Ja
Klass A
Bottenform Trapetsformad
Stängningsstorlek 7/16