Läs mer
Brand™ Blaubrand™ Trapetsformad volymflaska med polypropenpropp
Produktkod. 11864000 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Stängningsstorlek:
10/19
12/21
7/16
Gräns för fel:
±0,025 ml
±0,04 ml
±0,06 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Gräns för fel Förpackningsstorlek
11864000 2 mL 7/16 ±0,025 ml Paket med 2
11798138 50 pmol RNA per reaktion 7/16 ±0,025 ml Paket med 2
10169850 5 mL 7/16 ±0,025 ml Paket med 2
11874160 20 mL 10/19 ±0,04 ml Paket med 2
11854170 25 mL 10/19 ±0,04 ml Paket med 2
11878341 50 mL 12/21 ±0,06 ml Paket med 2
11613199 10 mL 10/19 ±0,04 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11864000 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 36402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    532.68 SEK
    322.58 SEK / Paket med 2
    Save 210.10 SEK
    39% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas och uppfyller DIN EN ISO 1042 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Trapetsformad volymflaska med polypropenpropp förhindrar tippning och ger stabilitet med plan yta.
  • Tillverkad av borosilikatglas.
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder.
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In.)
  • Inkluderar batchnummer och batchcertifikat.
  • DAkkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran.
  • Plan yta förhindrar tippning och ger stabilitet.
  • Inkluderar propp av polypropen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Kalibrerad för att innehålla
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042, USP och DAkkS kalibreringscertifikat tillgängliga på begäran.
Stängningsmaterial Polypropen
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Material Borsilikatglas
Gräns för fel ±0,025 ml
nr per ärende 2 stycken
Tolerans ±0,025 ml
Graderad Ja
Klass A
Bottenform Trapetsformad
Stängningsstorlek 7/16