Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Bärnstensfärgad borosilikatglas Volymflaska klass A med glaspropp
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
Hals stil:
Bred
Smal
Gräns för fel:
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,10 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av Amber Borosilicate Glass
- Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder.
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In.)
- Inkluderar bärnstensfärgad glaspropp, utbytbar med polypropenpropp.
- Mörk bärnstensfärgad kolv skyddar ljuskänsliga vätskor från försämring.
- Batchnummer och certifikat medföljer förpackningen.
- DakkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran.
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Kalibrerad för att innehålla |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 1042. DAkkS kalibreringscertifikat på begäran. |
| Stängningsmaterial | Glas |
| Färg | Bärnsten |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Gräns för fel | ±0,4 ml |
| Hals stil | Smal |
| nr per ärende | 1 Styck |
| Tolerans | ±0,4 ml |
| Visa mer |