Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Bärnstensfärgad borosilikatglas Volymflaska klass A med glaspropp
Produktkod. 11623209 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
20 mL
25 mL
50 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
Hals stil:
Bred
Smal
Gräns för fel:
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,10 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Hals stil Gräns för fel Förpackningsstorlek
11623209 5 mL 10/19 Bred ±0,04 ml Paket med 2
11884160 20 mL 10/19 Smal ±0,04 ml Paket med 2
10504021 1000 mL 24/29 Smal ±0,4 ml Varje
11894020 25 mL 10/19 Smal ±0,04 ml Paket med 2
11653209 50 mL 14/23 Bred ±0,10 ml Paket med 2
11824170 50 mL 12/21 Smal ±0,06 ml Paket med 2
11814030 200 mL 14/23 Smal ±0,15 ml Paket med 2
11844180 250 mL 14/23 Smal ±0,15 ml Paket med 2
11814170 500 mL 19/26 Smal ±0,25 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11623209 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 37438
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    868.00 SEK
    625.01 SEK / Paket med 2
    Save 242.99 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 05-11-2026
Tillverkad av Amber Borosilicate Glass och uppfyller DIN EN ISO 1042 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Bärnstensfärgad borosilikatglas Klass A volymflaska med glaspropp skyddar ljuskänsliga vätskor från försämring. Batchnummer och certifikat medföljer förpackningen. DakkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran.
  • Tillverkad av Amber Borosilicate Glass
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder.
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In.)
  • Inkluderar bärnstensfärgad glaspropp, utbytbar med polypropenpropp.
  • Mörk bärnstensfärgad kolv skyddar ljuskänsliga vätskor från försämring.
  • Batchnummer och certifikat medföljer förpackningen.
  • DakkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Kalibrerad för att innehålla
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042. DAkkS kalibreringscertifikat på begäran.
Stängningsmaterial Glas
Färg Bärnsten
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Material Borsilikatglas
Gräns för fel ±0,04 ml
Hals stil Bred
nr per ärende 1 Styck
Tolerans ±0,04 ml
Klass A
Stängningsstorlek 10/19