Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Bärnstensfärgad borosilikatglas Volymflaska klass A med glaspropp
Produktkod. 11653209 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
20 mL
25 mL
50 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
Hals stil:
Bred
Smal
Gräns för fel:
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,10 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Hals stil Gräns för fel unitSize
11653209 50 mL 14/23 Bred ±0,10 ml Paket med 2
11884160 20 mL 10/19 Smal ±0,04 ml Paket med 2
10504021 1000 mL 24/29 Smal ±0,4 ml Varje
11623209 5 mL 10/19 Bred ±0,04 ml Paket med 2
11894020 25 mL 10/19 Smal ±0,04 ml Paket med 2
11824170 50 mL 12/21 Smal ±0,06 ml Paket med 2
11814030 200 mL 14/23 Smal ±0,15 ml Paket med 2
11844180 250 mL 14/23 Smal ±0,15 ml Paket med 2
11814170 500 mL 19/26 Smal ±0,25 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11653209 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 37445
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Amber Borosilicate Glass och uppfyller DIN EN ISO 1042 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Bärnstensfärgad borosilikatglas Klass A volymflaska med glaspropp skyddar ljuskänsliga vätskor från försämring. Batchnummer och certifikat medföljer förpackningen. DakkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran.
  • Tillverkad av Amber Borosilicate Glass
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder.
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In.)
  • Inkluderar bärnstensfärgad glaspropp, utbytbar med polypropenpropp.
  • Mörk bärnstensfärgad kolv skyddar ljuskänsliga vätskor från försämring.
  • Batchnummer och certifikat medföljer förpackningen.
  • DakkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Kalibrerad för att innehålla
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042. DAkkS kalibreringscertifikat på begäran.
Stängningsmaterial Glas
Färg Bärnsten
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Borsilikatglas
Gräns för fel ±0,10 ml
Hals stil Bred
nr per ärende 2 stycken
Tolerans ±0,10 ml
Klass A
Stängningsstorlek 14/23