Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Bärnstensfärgad borosilikatglas Volymflaska klass A med glaspropp
Produktkod. 11894020 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
Hals stil:
Bred
Smal
Gräns för fel:
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,10 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11894020
Brand: BRAND™ 37447
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Amber Borosilicate Glass och uppfyller DIN EN ISO 1042 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Bärnstensfärgad borosilikatglas Klass A volymflaska med glaspropp skyddar ljuskänsliga vätskor från försämring. Batchnummer och certifikat medföljer förpackningen. DakkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran.
  • Tillverkad av Amber Borosilicate Glass
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder.
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In.)
  • Inkluderar bärnstensfärgad glaspropp, utbytbar med polypropenpropp.
  • Mörk bärnstensfärgad kolv skyddar ljuskänsliga vätskor från försämring.
  • Batchnummer och certifikat medföljer förpackningen.
  • DakkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Kalibrerad för att innehålla
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042. DAkkS kalibreringscertifikat på begäran.
Stängningsmaterial Glas
Färg Bärnsten
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Borsilikatglas
Gräns för fel ±0,04 ml
Hals stil Smal
nr per ärende 2 stycken
Tolerans ±0,04 ml
Klass A
Stängningsstorlek 10/19