Läs mer
Brand™ BLAUBRAND™ 250 ml mätkolv
Produktkod. 10006398 Handla allt Brand Produkter
Produktkod. 10006398
Brand: Brand™ 937251
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med ett certifikat.
  • Tillverkad av Boro 3.3 glas med polypropenpropp
  • Märken och inskriptioner i blå emalj med hög kontrast
  • Vid hals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042
Stängningsmaterial Polypropen
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Examen Blå emalj
Graderad Ja
Förslutningstyp Propp