Beskrivning
- Tillverkad av klass A borosilikatglas.
- Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder.
- Polypropenpropp medföljer.
- DE-M-märkning ger enkel volymkontroll.
- Kalibrerad för att innehålla. (TC, In)
- USP batchcertifikat ingår. USP individuellt certifikat tillgängligt på begäran.
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Kalibrerad för att innehålla |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 1042, USP batchcertifikat, USP individuellt intyg på begäran |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Gräns för fel | ±0,03 ml |
| nr per ärende | 2 stycken |
| Klass | A |
| Stängningsstorlek | 10/19 |