Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ Borosilikatglas klass A USP Volymflaska
Produktkod. 11824180 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Stängningsstorlek:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
11824180 10 mL 10/19 Paket med 2
11814180 5 mL 10/19 Paket med 2
10113352 50 mL 12/21 Paket med 2
15527841 20 mL 10/19 Paket med 2
10163542 25 mL 10/19 Paket med 2
10778904 100 mL 14/23 Paket med 2
10663543 200 mL 14/23 Paket med 2
10081382 250 mL 14/23 Paket med 2
10346522 500 mL 19/26 Paket med 2
10356522 1000 mL 24/29 Varje
10521623 2000 mL 29/32 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11824180 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 36943
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.60 SEK
    480.90 SEK / Paket med 2
    Save 54.70 SEK
    10% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av klass A borosilikatglas och uppfyller DIN EN ISO 1042 standards.BRAND™ Blaubrand™ Borosilikatglas klass A USP Volumetrisk kolv innehåller polypropenpropp och USP batchcertifikat. DE-M-märkning ger enkel volymkontroll.
  • Tillverkad av klass A borosilikatglas.
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder.
  • Polypropenpropp medföljer.
  • DE-M-märkning ger enkel volymkontroll.
  • Kalibrerad för att innehålla. (TC, In)
  • USP batchcertifikat ingår. USP individuellt certifikat tillgängligt på begäran.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Kalibrerad för att innehålla
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042, USP batchcertifikat, USP individuellt intyg på begäran
Stängningsmaterial Polypropen
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material Borsilikatglas
Gräns för fel ±0,020 ml
nr per ärende 2 stycken
Klass A
Stängningsstorlek 10/19