Läs mer
Brand™ Blaubrand™ Amber Borosilikatglas Klass A USP Volumetrisk kolv med glaspropp
Produktkod. 15252845 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
Stängningsstorlek:
10/16
14/23
Produkttyp:
Volymflaska
Gräns för fel:
±0,03 ml
±0,08 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15252845
Brand: Brand™ 37464
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Amber Borosilicate Glass och uppfyller DIN EN ISO 1042 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Amber Borosilikatglas Klass A USP Volumetrisk kolv med glaspropp skyddar ljuskänsliga vätskor från försämring. Glaspropp är utbytbart med polypropenpropp. USP individuellt certifikat tillgängligt på begäran.
  • Tillverkad av Amber Borosilicate Glass
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder.
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In.)
  • Inkluderar bärnstensfärgad glaspropp, utbytbar med polypropenpropp.
  • Mörk bärnstensfärgad kolv skyddar ljuskänsliga vätskor från försämring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Kalibrerad för att innehålla
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042, USP individuellt intyg på begäran
Stängningsmaterial Glas
Färg Bärnsten
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Borsilikatglas
Gräns för fel ±0,03 ml
nr per ärende 2 stycken
Produkttyp Volymflaska
Tolerans ±0,03 ml
Klass A
Stängningsstorlek 10/16