Läs mer
Brand™ Blaubrand™ Amber Borosilikatglas Klass A USP Volumetrisk kolv med glaspropp
Produktkod. 15272845 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
Stängningsstorlek:
10/16
14/23
Produkttyp:
Volymflaska
Gräns för fel:
±0,03 ml
±0,08 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Produkttyp Gräns för fel Förpackningsstorlek
15272845 100 mL 14/23 Volymflaska ±0,08 ml Paket med 2
15252845 25 mL 10/16 Volymflaska ±0,03 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15272845 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 37467
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1005.00 SEK
    713.37 SEK / Paket med 2
    Save 291.63 SEK
    29% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Tillverkad av Amber Borosilicate Glass och uppfyller DIN EN ISO 1042 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Amber Borosilikatglas Klass A USP Volumetrisk kolv med glaspropp skyddar ljuskänsliga vätskor från försämring. Glaspropp är utbytbart med polypropenpropp. USP individuellt certifikat tillgängligt på begäran.
  • Tillverkad av Amber Borosilicate Glass
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder.
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In.)
  • Inkluderar bärnstensfärgad glaspropp, utbytbar med polypropenpropp.
  • Mörk bärnstensfärgad kolv skyddar ljuskänsliga vätskor från försämring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Kalibrerad för att innehålla
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042, USP individuellt intyg på begäran
Stängningsmaterial Glas
Färg Bärnsten
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Borsilikatglas
Gräns för fel ±0,08 ml
nr per ärende 2 stycken
Produkttyp Volymflaska
Tolerans ±0,08 ml
Klass A
Stängningsstorlek 14/23