Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ Bärnstensfärgad borosilikatglas Volymflaska klass A, med certifikat
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av Amber Borosilicate Glass.
- Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder.
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In.)
- Det mörka glaset skyddar mot försämring av ljuskänsliga vätskor.
- Inkluderar polypropenpropp, men är utbytbar mot bärnstensfärgad glaspropp.
- Batchnummer och certifikat ingår. Levereras med individuellt överensstämmelsecertifikat.
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Kalibrerad för att innehålla |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 1042. DAkkS kalibreringscertifikat på begäran. |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Färg | Bärnsten |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Gräns för fel | ±0,04 ml |
| Hals stil | Bred |
| nr per ärende | 2 stycken |
| Tolerans | ±0,04 ml |
| Visa mer |