Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Bärnstensfärgad borosilikatglas Volymflaska av klass A med glaspropp, med certifikat
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av Amber Borosilicate Glass
- Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder.
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In.)
- Inkluderar bärnstensfärgad glaspropp, utbytbar med polypropenpropp.
- Mörk bärnstensfärgad kolv skyddar ljuskänsliga vätskor från försämring.
- Batchnummer och certifikat medföljer förpackningen.
- Levereras med individuellt överensstämmelsecertifikat.
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Kalibrerad för att innehålla |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 1042. DAkkS kalibreringscertifikat på begäran. |
| Stängningsmaterial | Glas |
| Färg | Bärnsten |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Gräns för fel | ±0,06 ml |
| Hals stil | Smal |
| nr per ärende | 2 stycken |
| Tolerans | ±0,06 ml |
| Visa mer |