Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Bärnstensfärgade glasflaskor, klass A, med certifikat
Produktkod. 15177655 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15177655
Brand: BRAND™ 957465
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Oumbärlig för beredning av spädningar och standardlösningar. Levereras med individ USP intyg om överensstämmelse.
  • Ingår med glaspropp med droppspets
  • Kontrastblått emaljtryck på transparenta flaskor säkerställer en optimal kombination av motstånd och läsbarhet
  • Finns i alla ISO storlekar från 5 till 2000 ml
  • Finns i transparenta och bärnstensfärgade färger
  • Tillverkad av kemiskt resistent borosilikat 3.3 glas med låg expansionskoefficient
  • Levereras med individ USP intyg om överensstämmelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP
Färg Bärnsten
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Glas
Klass A
Stängningsstorlek NS 12/21