Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-märkes bulbpipetter, med certifikat Produktkod.: 15804968
Beräknad leverans: 29-09-2025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-märkes bulbpipetter, med certifikat
Produktkod. 15804968 Handla allt Brand Produkter
15 mL, Varje
Volym (metrisk):
3 mL
4 mL
5 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 mL
25 mL
30 mL
40 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15804968
Brand: BRAND™ 929713
Bara null kvar
Beräknad leverans: 29-09-2025
Lägg i varukorgen
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Tillverkad av AR-GLAS™ Soda-lime glas. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-Mark Bulb Pipets inkluderar DE-M-märkning i blå emalj. Levereras med individuellt överensstämmelsecertifikat.
  • Tillverkad av AR-GLAS™ Soda-lime glas
  • 1-Mark med DE-M Märkning i blå emalj
  • Klass AS
  • DIN EN ISO 648 certifierade
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • Väntetid: 5 sekunder
  • Levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren.
  • Levereras med individuellt överensstämmelsecertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Att leverera
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 648, ISO 1769
Klass AS
Material AR-GLAS, Soda Lime Glas
Graderad Ja
Graduation Färg Blått
Typ av examen DE-M Märkning
Tolerans ±0,03 ml
Färg Klart
Volym (metrisk) 15 mL
Längd (metrisk) 510 mm
Typ Glödlampa pipett
Produkttitel
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-märkes bulbpipetter, med certifikat >