Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-märkes bulbpipetter, med certifikat
Produktkod. 15855522 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
3 mL
4 mL
5 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 mL
25 mL
30 mL
40 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
15855522 25 mL Varje
15811475 3 mL Varje
15815522 4 mL Varje
15821475 5 mL Varje
15825522 6 mL Varje
15835522 7 mL Varje
15804968 15 mL Varje
15894958 10 mL Varje
15865522 30 mL Varje
15875522 40 mL Varje
15885522 50 mL Varje
12617046 100 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 15855522 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 929715
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    443.00 SEK
    422.39 SEK / Paket med 1
    Save 20.61 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av AR-GLAS™ Soda-lime glas. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-Mark Bulb Pipets inkluderar DE-M-märkning i blå emalj. Levereras med individuellt överensstämmelsecertifikat.
  • Tillverkad av AR-GLAS™ Soda-lime glas
  • 1-Mark med DE-M Märkning i blå emalj
  • Klass AS
  • DIN EN ISO 648 certifierade
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • Väntetid: 5 sekunder
  • Levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren.
  • Levereras med individuellt överensstämmelsecertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Att leverera
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 648, ISO 1769
Klass AS
Material AR-GLAS, Soda Lime Glas
Graderad Ja
Graduation Färg Blått
Typ av examen DE-M Märkning
Tolerans ±0,03 ml
Färg Blått
Volym (metrisk) 25 mL
Längd (metrisk) 520 mm
Typ Glödlampa pipett