Läs mer
Brand™ Blaubrand™ AR-GLAS™ USP Glödlampa pipetter
Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
8 mL
9 mL
20 mL
Färg:
Blått
Gult
Svart
Längd (metrisk):
440 mm
510 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Tillverkad av AR-GLAS™ soda lime glas.
- Överensstämmer med DIN EN ISO 648 standarder.
- DE-M Märkning
- Klass AS
- Kalibrerad för att leverera (TD, Ex). Väntetid 5 sekunder.
- Inkluderar USP batchcertifikat.
- USP individuellt certifikat tillgängligt på begäran.
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Att leverera |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 648, USP batchcertifikat |
| Klass | AS |
| Material | AR-GLAS, Soda Lime Glas |
| Graderad | Ja |
| Typ av examen | Enmarks DE-M-märkning |
| Tolerans | ±0,03 ml |
| Färg | Gult |
| Volym (metrisk) | 20 mL |
| Längd (metrisk) | 510 mm |