Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Automatisk byrett
Produktkod. 10359951 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10359951 25 ml Varje
10428952 10 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10359951 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 22762
I lager
BLAUBRAND™ Automatisk byrett med i-avstängningskran, sidoavstängningskran och PTFE-avstängningskran.
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • Schellbach rand
  • Mellanstoppkran för att recirkulera kvarvarande vätska
  • Levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Examen 0.05 mL
Inkluderar Blå Schellbach Rand
Kran i-avstängningskran, sidoavstängningskran, PTFE-avstängningskran
Garanti 12 månader
Typ Buret