Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Automatisk byrett med lateral kran
Produktkod. 10418952 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10418952 25 ml Varje
11956129 10 ml Varje
10673202 50 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10418952 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 22522
Beräknad leverans: 19-11-2026
BLAUBRAND™ Automatisk byrett inkluderar en sidoavstängningskran och blå Schellbach rand.
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • Schellbach rand
  • Med nålventil avstängningskran med PTFE-spindel
  • Automatisk nollställning
  • 2000 ml soda-lime glasflaska säljs separat (se 126965, MÄRKE BISTABIL ™ flaskor ™ för automatiska byretter)
  • Levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Examen 0.05 mL
Inkluderar Blå Schellbach rand
Kran Säkerhetskran i sidled
Garanti 12 månader
Typ Buret