Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Automatisk byrett med lateral kran
Produktkod. p-7164754 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11956129
Brand: BRAND™ 22521
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
BLAUBRAND™ Automatisk byrett inkluderar en sidoavstängningskran och blå Schellbach rand.
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • Schellbach rand
  • Med nålventil avstängningskran med PTFE-spindel
  • Automatisk nollställning
  • 2000 ml soda-lime glasflaska säljs separat (se 126965, MÄRKE BISTABIL ™ flaskor ™ för automatiska byretter)
  • Levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Examen 0.02 mL
Inkluderar Blå Schellbach rand
Kran Säkerhetskran i sidled
Garanti 12 månader
Typ Buret