Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Automatisk byrett med mellanstoppskran
Produktkod. 10524452 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10524452 50 ml Varje
1 options
Produktkod. 10524452 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 22763
 Begränsad artikel
I lager
Pelletmönster automatisk byrett ingår Schellbach lateral nålventil avstängningskran PTFE-nyckel. Graderingarna ligger inom de felgränser som definieras av DIN och ISO och bär DE-M-märkningen.
  • Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3) enligt DIN EN ISO 385
  • Klass AS
  • DE-M-märkning
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • Schellbach rand
  • Inkluderar nålventilstoppkran med PTFE-spindel (mellanstoppkran med PTFE-nyckel).
  • Automatisk nollställning.
  • Mellanstoppkran 4 NS/19 för recirkulering av restvätska.
  • Total höjd ca. 1m med 2000mL soda-lime glasflaska (säljs separat)
  • Alla BLAUBRAND™ automatiska byretter levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren.
  • På begäran även tillgänglig med individuellt certifikat, USP Individuellt intyg eller DAkkS kalibreringscertifikat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
För användning med (utrustning) Flaska, nålventil avstängningskran, PTFE-spindel
Material Borsilikatglas
Examen 0.1 mL
Inkluderar Schellbach Rand
Kranmaterial PTFE-nyckel
Tolerans ±0,05 ml
Typ Automatisk Buret
Klass Klass AS
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 385, USP