Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Bang Pattern Micro Burette
Produktkod. 15281919 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15281919 2 ml Paket med 2
15291919 5 ml Paket med 2
15201929 10 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15281919 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 24265
Beräknad leverans: 19-11-2026
Med utbytbar rak nålventilkran med PTFE-spindel (PTFE-nyckel i mellanavstängningskranen)
  • Klass AS
  • Boro 3.3 glas
  • Till DIN EN ISO 385
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • Schellbach rand
  • Alla BLAUBRAND™ byretter levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackning
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Kapacitet (metrisk) 2 ml
    Material Borsilikatglas
    Examen 0.01 mL
    Antal per förpackning 2
    Kran Rak
    Kranmaterial PTFE
    Tolerans ±0,01 ml
    Klass Klass AS
    Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 385, USP