Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilikatbyrett med rak kran
Produktkod. 11844050 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 11844050
Brand: BRAND™ 12488
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Konstruktion av borosilikatglas. Kalibrerad för att leverera (TD, Ex). Levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren.
  • Konstruktion av borosilikatglas (Boro 3.3).
  • Med rak kran och PTFE-spindel
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 385
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • Schellbach rand
  • Längd ca. 800 mm
  • Levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren.
  • På begäran även tillgänglig med individuellt certifikat, USP Individuellt intyg eller DAkkS kalibreringscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Längd (metrisk) 800 mm
Material Borsilikatglas
Examen 0.1 mL
Inkluderar Rak kran
Kran Rak
Kranmaterial PTFE
Tolerans ±0,05 ml
Volym (metrisk) reservoar 50 mL
Typ Buret
Klass Klass AS
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 385