Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilikatbyretter med lateral PTFE-stoppkran
Produktkod. 10170321 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10170321 10 ml Paket med 2
10538521 25 ml Paket med 2
10633551 50 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10170321 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 13844
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad av borosilikatglas. BRAND™ Blaubrand™ Borosilikatbyretter med lateral PTFE-stoppkran är kalibrerade för att leverera innehåll som motsvarar en specificerad volym.
  • Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3. till DIN EN ISO 385.)
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex).
  • Schellbach rand.
  • Längd ca. 800 mm.
  • Alla BLAUBRAND™ byretter levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren.
  • På begäran även tillgänglig med individuellt certifikat, USP Individuellt intyg eller DAkkS kalibreringscertifikat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Längd (metrisk) 800 mm
Material Borsilikatglas
Examen 0.02 mL
Kran Lateral
Kranmaterial PTFE
Volym (metrisk) reservoar 10 mL
Typ Buret
Klass Klass AS
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 385